Agitateur à mouvement orbital tridimensionnel, PS-3D
Catalog # 444-0350
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Angle:7°
- Mouvement d'agitation:Orbital 3D
- Désignation:Agitateur rotatif à plateau PS-3D
- Modèle:PS-3D
- Charge max.:0,5 kg
- Puissance entrée/sortie du moteur:External power supply: 12 V, 500 mA
- l×p (plate-forme):200×200 mm
- Vitesse:5 - 60 min⁻¹
- Poids:1,3 kg
- L×P×H:85×150×80 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Agitateur compact à vitesse variable et angle fixe, idéal pour les applications telles que les mélanges de tubes et flacons de culture, la coloration et décoloration de gels, la coloration d'anticorps, les lavages, les hybridisations et les techniques de transferts. Le moteur fiable assure un mouvement orbital régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse.
- Le mouvement souple garde les tissus fragiles intacts pendant les incubations
- Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Delivery: Fourni avec tapis anti-derapant. Tapis a picots disponible, a commander separement.