ContactUsLinkComponent
Agitateur rotatif multifonction à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
Agitateur rotatif multifonction à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
Catalog # 444-0353
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Agitateur rotatif multifonction à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
Catalog # 444-0353
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Angle:
  • Mouvement d'agitation:
    Orbital, va-et-vient, vibration 3D
  • Angle de rotation - mode va-et-vient:
    1 - 360 (par incréments de 30°)
  • Désignation:
    Agitateur multifonctionnel à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
  • Modèle:
    PS-M3D
  • Charge max.:
    1 kg
  • Puissance entrée/sortie du moteur:
    4,6 W (Alimentation externe : 12 V, 500 mA)
  • Réglage de cycles:
    1 - 125
  • l×p (plate-forme):
    235×235 mm*
  • Vitesse:
    1 - 100 min⁻¹
  • Minuterie:
    1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
    1 - 5 s (360°/vibration mode)
  • Turning angle - vibration mode:
    1 - 5°
  • Poids:
    2 kg
  • L×P×H:
    225×170×125 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le PS-M3D est un agitateur 3D à angle fixe et vitesse variable assurant de nombreuses fonctions de mélange dans un format compact. Ces applications incluent : immunoprécipitation, traitements de cultures tissulaires, coloration et décoloration de gels, coloration d'anticorps, lavages, hybridations et techniques de transferts. Le moteur pas à pas assure un mouvement de rotation régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse. Les agitateurs PS-M3D assurent tous les mouvements nécessaires au mélange de particules de différentes tailles.
  • Multifonction : rotation, va-et-vient et vibration
  • Tous les mouvements peuvent être définis pour un fonctionnement continu ou temporisé
  • Différentes phases peuvent être associées pour plus de souplesse
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Orbital 3D (onde longue) requis pour les particules de grande taille
Va-et-vient (onde moyenne et longue) pour les particules de grande à moyenne taille
Vibration (onde courte) pour les particules de petite taille
L'association de différentes phases dans une séquence personnalisée offre les possibilités suivantes : orbital 3D ; va-et-vient 3D ; vibration 3D ; orbital et va-et-vient 3D ; orbital et vibration 3D ; orbital, va-et-vient et vibration 3D ; va-et-vient et vibration 3D. Il est possible de configurer un programme personnalisé pour différentes combinaisons de composants afin d'assurer des conditions de mélange optimales.
Delivery: Supplied with non-slip mat, optional dimpled mat is available separately.
Caution: * Zone de travail : 200×200 mm