Agitateur à plate-forme, PMR-30
Catalog # 444-0341
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Angle:7°
- Mouvement d'agitation:Bascule
- Désignation:Agitateur à bascule avec plateau PMR-30
- Seq:01
- Modèle:PMR-30
- Charge max.:1 kg
- Puissance entrée/sortie du moteur:3,8 W (Puissance externe: 12 V; 0,32 A)
- l×p (plate-forme):210×210 mm
- Vitesse de bascule:5 - 30 cycles/min
- Poids:2 kg
- L×P×H:220×205×120 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le PMR-30 à vitesse variable et angle fixe, est compact et très fonctionnel, il est particulièrement adapté pour une utilisation individuelle. Mouvement de va et vient pour une agitation douce de l'échantillon dans des tubes, des flacons de culture, des plats et des boîtes. Ses applications incluent la coloration de gels, la décoloration, la coloration d'anticorps, les lavages, les hybridations et les techniques de transfert. Le moteur fiable, avec mécanisme d'entrainement direct, assure un mouvement de bascule régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse.
- Fonctionnement continu ou temporisé : minuterie numérique intégrée de 1 min à 24 h, avec arrêt automatique et affichage du temps restant
- Utilisable entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Delivery: Fourni avec tapis antidérapant ; tapis matelassé disponible séparément.