ContactUsLinkComponent
Agitateurs orbitaux, KS 15 A et KS 15 A control
Agitateurs orbitaux, KS 15 A et KS 15 A control
Fournisseur:  Edmund Bühler GmbH
Certificats
undefined
Agitateurs orbitaux, KS 15 A et KS 15 A control
Fournisseur:  Edmund Bühler GmbH
Spécifications
  • Catalog No:
  • 444-9213
  • 444-9212
  • Modèle:
  • KS 15 A
  • KS 15 A control
  • Vitesse:
  • 30 - 420 min⁻¹
  • 30 - 420 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
  • orbital
  • orbital
  • Charge max.:
  • 15 kg
  • 15 kg
  • Orbit:
  • 17 mm
  • 17 mm
  • Poids:
  • 18 kg
  • 19 kg
  • L×P×H:
  • 510×490×150 mm
  • 510×490×150 mm
  • l×p (plate-forme):
  • 400×300 mm
  • 400×300 mm
Spécifications
Trays and racks for KS 15 models