Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Fournisseur:   IKA
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
Fournisseur:  IKA
Certificats
Agitateur orbital, VXR basic Vibrax®
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Petit mélangeur à contrôle optoélectronique, doté d'une large plage de vitesse. Le mouvement d'agitation circulaire et les vitesses basses restent constants.
  • Adaptés à un fonctionnement continu
  • Gamme d'accessoires interchangeables disponible
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
 : fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 444-0022
  • 444-0058
  • 444-0511
  • Modèle:
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • VXR basic Vibrax
  • Vitesse:
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • 0 - 2200 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
  • orbital
  • orbital
  • orbital
  • Charge max.:
  • 2 kg
  • 2 kg
  • 2 kg
  • Puissance d'entrée/sortie:
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • 35/13,2 W
  • Orbit:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • Poids:
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • 6,1 kg
  • L×P×H:
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
  • 157×247×130 mm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise EU
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 980,00 €
    1 980,00 €
    1 * 1 ST
       1 980,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0022
    Modèle
    VXR basic Vibrax
    Vitesse
    0 - 2200 min⁻¹
    Mouvement d'agitation
    orbital
    Charge max.
    2 kg
    Puissance d'entrée/sortie
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Poids
    6,1 kg
    L×P×H
    157×247×130 mm
  • Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise UK
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0058
    Modèle
    VXR basic Vibrax
    Vitesse
    0 - 2200 min⁻¹
    Mouvement d'agitation
    orbital
    Charge max.
    2 kg
    Puissance d'entrée/sortie
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Poids
    6,1 kg
    L×P×H
    157×247×130 mm
  • Agitateur orbital VXR basic Vibrax, prise CH
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0511
    Modèle
    VXR basic Vibrax
    Vitesse
    0 - 2200 min⁻¹
    Mouvement d'agitation
    orbital
    Charge max.
    2 kg
    Puissance d'entrée/sortie
    35/13,2 W
    Orbit
    4 mm
    Poids
    6,1 kg
    L×P×H
    157×247×130 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2743
    Insert pour tubes à essai
    70 microtubes Eppendorf ou tubes, Ø 10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 193,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2302
    Portoir pour tubes à essai
    36 tubes Ø 16 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 521,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2301
    Plateau (135×130 mm)
    1 flacon non attaché 1 - 250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 128,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2303
    Plateau support (410×210 mm)
    Flacons de culture, boîtes de Pétri
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 369,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2747
    Adaptateur de base
    Insert pour tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 193,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2745
    Insert pour tubes à essai
    32 tubes, Ø 16 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 148,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2746
    Insert pour tubes à essai
    Test tubes, 18 holes Ø 20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 148,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2308
    Support universel à rouleaux
    Fixation rapide et sécurisée, Erlenmeyers 2×500 ml maximum
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 883,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 444-2744
    Insert pour tubes à essai
    41 tubes, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 193,00 €