Agitateurs pour microplaques, MicroPlate Genie® et Multi-MicroPlate Genie®
Supplier: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Certificates
About this item
L'orbite à grande vitesse et petite amplitude d'agitation des mélangeurs/secoueurs assure un véritable mouvement de type vortex pour garantir un mélange efficace des échantillons de tous les puits de la microplaque. Pour une utilisation dans des applications de biologie moléculaire et des laboratoires immunologiques.
- Accueillent la plupart des types de microplaques à jupe, même à 384 puits
- Mélange efficace, quelle que soit la viscosité de l'échantillon
- Fonction de minuterie de 1 à 60 min (modèles analogiques) ou de 1 à 99 min (modèles numériques) ou en mode continu (tous les modèles)
- Les modèles numériques peuvent être programmés avec un temps de pulsations de « MARCHE » et « ARRÊT » entre 0,1 s et 99 min
- Les modèles Multi-MicroPlate Genie® contiennent 4 microplaques ou jusqu'à 8 avec un bac en option
Specifications
- Catalog No:
- 444-0875
- Modèle:
- MicroPlate Genie®
- Gamme de vitesse:
- 500 - 2850 min⁻¹
- Orbit:
- 1,0 mm
- Nombre de microplaques:
- 1
- Charge max.:
- 0,5 kg
- Poids:
- 2,75 kg
- L×P×H:
- 180×150×165 mm
- Minuterie:
- 1 - 99 min/continuous