Préleveur, Vampire
Préleveur, Vampire
Préleveur poir l’échantillonnage de liquides, avec bouteille (250 ml)
Catalog # 300-1024
Supplier:   BURKLE
Préleveur, Vampire
Catalog # 300-1024
Supplier:  BURKLE
Préleveur, Vampire
Préleveur, Vampire
Préleveur poir l’échantillonnage de liquides, avec bouteille (250 ml)
Price
1 760,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le préleveur Vampir permet l’échantillonnage de liquides, même à partir de profondeurs plus importantes.
  • Pompe tubulaire autonome pour prélever des liquides en profondeur
  • Le nettoyage facile et les tuyaux remplaçables empêchent les impuretés
  • Profondeur d’aspiration: 5 m max
  • Portatif: Le préleveur est facile à manipuler et à transporter
  • Il suffit d’emboîter le raccord mâle sur le moteur
  • Le flacon est placé dans le panier directement fixé sur le préleveur
Cette pompe portative est composée d’un entraînement autonome, d’une tête et d’un tuyau de refoulement.
Le liquide est prélevé directement dans le flacon via le circuit fermé. L’échantillon n'est donc en contact qu’avec les tuyaux et le flacon. Cette manière de procéder permet d’éviter le risque d’impuretés et de contaminations car les tuyaux sont faciles à nettoyer et, le cas échéant, peuvent être remplacés.
La pompe péristaltique auto-amorçante convient également aux substances souillées ou contenant des particules, avec une viscosité de max. 500 mPas. Le prélèvement en douceur ne modifie pas l’échantillon. Grâce à une profondeur d’aspiration de 5 mètres, le préleveur autonome Vampir permet l’échantillonnage même à partir d'endroits plus profonds, tels que des fûts, citernes, puits, séparateurs d’eau, stations d’épuration.
La pompe tubulaire convient parfaitement à l’échantillonnage de liquides dans l’industrie, par ex. dans la fabrication de boissons ou pour la surveillance de la qualité de l'eau dans la protection de l’environnement.
 : Informations de livraison: L'échantillonneur Vampire est emballé dans une mallette de transport, et est fourni avec un porte-flacon, une unité d'entraînement, un chargeur de batterie, une pompe à tuyau et un tuyau d'aspiration en PE de 5 m.
Specifications
  • Désignation:
    Préleveur poir l’échantillonnage de liquides, avec bouteille (250 ml)
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 300-1045
    Tuyau d'aspiration en PE, Ø int. 6 mm, épaisseur 1 mm
    Log in for availability
    1 * 100 m - 132,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Capacité
    Filetage
    Matière
    Availability
    Price
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    PE-BD
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 228-1191
    Tuyau d'aspiration en PE, Ø int. 6 mm, épaisseur 1 mm
    Log in for availability
    1 * 10 m - 34,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 300-0176
    Suction hose, marprene, 1 m
    Log in for availability
    1 * 1 m - 90,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5302-2025
    Basket for 250 ml sample bottles, 68 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 81,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5302-2051
    Basket for 500 ml sample bottles, 84 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 102,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5302-2101
    Basket for 1000 ml sample bottles, 100 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 140,00 €