Pump, suction siphon
Pump, suction siphon
Pompe aspirante pour syphon, 6,5 l/min
N° de catalogue 181-0305
Fournisseur:   NRG DEVELOPMENTS
Pump, suction siphon
N° de catalogue 181-0305
Fournisseur:  NRG DEVELOPMENTS
Pump, suction siphon
Pump, suction siphon
Pompe aspirante pour syphon, 6,5 l/min
Prix
21,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Suction operated siphon pump.
  • With PE suction tube 390 mm length
  • For drums up to 25 litres
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Débit:
    6,5 l/min
  • Désignation:
    Pompe aspirante pour syphon