Fours à moufle, M 110
Product Details & Documents
Pour la détermination des pertes après incinération et recuisson, le séchage à haute température, les tests de matériaux et les processus de calcination à l'échelle du laboratoire. Les serpentins de chauffage sont protégés par des fixations en T sur les côtés de la zone de travail et les surfaces intérieures de la chambre sont composées de plaques en céramique. Faciles à remplacer, elles ne nécessitent pas de renouvellement du matériau d'isolation. Une isolation et des conditions de chauffage optimales permettent une répartition homogène de la température dans la chambre du four (fluctuation maximale de 13 K).
- Stabilité impressionnante de la température dans l'espace et dans le temps
- Très faible encombrement
- Construction à double paroi avec vide d'air entre la chambre de recuisson et les parois extérieures
- Boîtier en tôle d'acier laquée
- Isolation haute qualité en fibres céramiques
- Espace de travail résistant à l'usure fabriqué à partir de plaques en céramique solides
Contrôleurs
Modèle de base avec contrôleur Digicon® et régulation PID.
Modèle de confort avec régulateur Thermicon® P équipé d'un affichage numérique de la température, d'une minuterie de démarrage ou fin du processus, et d'un programme de température réglable (jusqu'à neuf points d'arrêt).
Specifications
- Max. temp.:1100 °C
- Volume:9 L
- l×p×h ext.:576×720×752 mm
- Puissance:2,9 k W
- Type:M 110 avec Thermicon® P, ventilateur d'évacuation et moufle de four
- l×p×h int.:200×300×150 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice