ContactUsLinkComponent
Étuves de séchage, FED 400
Catalog # 466-0023
Supplier:  Binder
undefined
Étuves de séchage, FED 400
Catalog # 466-0023
Supplier:  Binder
Specifications
  • Capacité:
    400 L
  • Type de convection:
    Convection forcée
  • Gamme de température:
    Ambiante +5…300 °C
  • Désignation:
    FED 400 avec RS422
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    FED 400
  • Homogénéité de température:
    ±1,0 °C @ 70 °C
    ±2,5 °C @ 150 °C
    ±4,8 °C @ 300 °C
  • L×P×H ext.:
    1235×870×1025 mm
  • L×P×H int.:
    1000×500×800 mm
  • Charge maximale par clayette:
    35 kg
  • Puissance nominale:
    3400 W
  • Plateaux livrés (max.):
    2 (10)
  • Poids:
    145 kg
  • Stabilité de température (temps):
    @ 150 °C: ±0,3 °C
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Étuves de séchage multi-fonctions avec chambres en acier inoxydable, parfaitement adaptées à une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et chimique, en biotechnologie, en médecine et dans les universités. Les étuves sont équipées d'une rampe de programme de température, d'un dispositif de sécurité de surchauffe réglable de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle et d'un système de ventilation ajustable à l'aide d'un clapet d'aération avant et d'un conduit d'extraction arrière de 50 mm Ø. Rétablissement de la température rapide après ouverture de la porte ou renouvellement d'air. Interface RS422 et logiciel APT-COM™ DataControlSystem disponible séparément pour garantir la conformité aux BPL/BPF.
  • Chambre de préchauffage APT.line™ avec convection forcée pour un séchage rapide et uniforme
  • Fonctions de minuterie du contrôleur MS : activation retardée, désactivation retardée, désactivation retardée dépendante de la température
  • Réglage numérique de la température avec précision au degré près
  • Vitesse de ventilation réglable (0 à 100%)
  • Fonctions d'étalonnage et de validations
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Delivery: fournies avec deux clayettes chromées. Attention, les modèles FED 400 et FED 720 nécessitent une alimentation triphasée.