Specifications
- Capacité:115 L
- Type de convection:Convection forcée
- Gamme de température:Température ambiante +5…300 °C
- Désignation:FDL 115
- Seq:02
- Modèle:FDL 115
- Homogénéité de température:±1,5 °C @ 70 °C
±2,5 °C @ 150 °C
±4 °C @ 300 °C - L×P×H ext.:835×685×800 mm
- L×P×H int.:600×435×435 mm
- Charge maximale par clayette:20 kg
- Consommation:2900 W
- Plateaux livrés (max.):2 (5)
- Poids:90 kg
- Stabilité de température (temps):@ 150 °C: ±0,3 °C
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ces étuves de séchage pour quantités de solvants limitées présentent une grande précision de température et sont équipées de chambres en acier inoxydable exemptes de silicone et de poussière. Elles sont souvent utilisées dans le cadre du contrôle qualité des vernis et autres matériaux de revêtement liquides. Les étuves FDL disposent d'un contrôleur à microprocesseur avec rampe réglable, programmateur hebdomadaire intégré avec fonction en temps réel.
- Chambre de préchauffage APT.line™ avec écoulement symétrique de l'air et débit défini pour un séchage reproductible
- Respect des règles de sécurité relatives à la manipulation de matériaux contenant des solvants conformément à la norme EN 1539
- Réglage numérique de la température
- Fonction d'étalonnage et de validation
Le modèle FDL 115 est doté d'un dispositif de sécurité de surchauffe de classe 2 (DIN 12880) avec une alarme visuelle et sonore et une gaine d'extraction arrière de 100 mm Ø. Les unités présentent une cartouche de filtrage d'air frais de classe F6 (pour les particules fines entre 1 et 10 μm) et un contrôle de l'air frais avec alarme visuelle et sonore et désactivation automatique du chauffage. Interface RS422 et logiciel APT-COM™ DataControlSystem disponible séparément pour garantir la conformité aux BPL/BPF.
Quantité maximale de solvant autorisée : 6,65 g (0,014 lb) (à T-180 °C, M-100 g/mol, U-40 g/m³, K = 0,5) (g) T = Température de séchage, M = Masse moléculaire, U = Limite inférieure d'explosion et K = Concentration en vapeur de solvant en pourcentage de la limite inférieure d'explosion.