Étuves, série E 28
Étuves, série E 28
E 28 sans dispositif de sécurité
N° de catalogue 466-3161
Fournisseur:   Binder
Étuves, série E 28
N° de catalogue 466-3161
Fournisseur:  Binder
Étuves, série E 28
Étuves, série E 28
E 28 sans dispositif de sécurité
Prix
1 170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Étuves de stérilisation compactes et robustes avec thermostat hydromécanique et réglage de la température via un thermomètre indicateur à cadran analogique.
  • Clapet d'aération réglable
  • Options d'appareil disponibles avec ou sans dispositif de sécurité Class 1 (DIN 12880)
  • Minuterie de 0 à 120 minutes
  • Thermomètre indicateur à cadran analogique
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
 : Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 20
 : Fournies avec deux clayettes chromées.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    E 28 sans dispositif de sécurité
  • Cat. No.:
    466-3161
  • Poids:
    22 kg
  • Puissance nominale:
    800 W
  • Stabilité de température (temps):
    @ 70 °C: ±1,5 °C
  • Capacité:
    28 L
  • Gamme de température:
    60…230 °C
  • L×P×H ext.:
    580×425×405 mm
  • Homogénéité de température:
    ±3 °C @ 70 °C
  • L×P×H int.:
    400×250×280 mm
  • Plateaux livrés (max.):
    2 (4)
  • Type de convection:
    Convection naturelle
  • Charge maximale par clayette:
    10
Services
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SERW2210.1101.01
    Maintenance préventive, tests opérationnels et étalonnage d'une étuve de laboratoire chez le client. Etalonnage de 1 température (1 point central). Certificat d'étalonnage inclus. Pièces de rechange et frais de déplacement non inclus
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - 395,00 €
  • SERW2210.0100.01
    Installation d'une étuve de laboratoire chez le client. Test fonctionnel et brève présentation des fonctions à l'utilisateur. L'appareil doit se trouver sur son lieu d'utilisation. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - 556,00 €
  • SERW2210.0900.01
    Maintenance préventive et tests opérationnels d'une étuve de laboratoire chez le client. Coût des pièces de rechange et des déplacements non inclus.
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - 261,00 €
  • SERW2210.7000.01
    Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une étuve de laboratoire chez le client. Protocoles de qualification non inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - 1 250,00 €
  • SERW2210.7100.01
    Qualification d'Installation et Qualification Opérationnelle d'une étuve de laboratoire chez le client, conformément aux SOP Avantor. Protocoles Avantor pour la qualification inclus. Frais de déplacement inclus (coût du transport aérien non inclu).
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un. - 1 740,00 €