Loupes pliables
Loupes pliables
Fournisseur:   GOWLLAND OPTICAL
Loupes pliables
Fournisseur:  GOWLLAND OPTICAL
Certificats
Loupes pliables
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Les loupes pivotent dans un boîtier de protection.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grossissement
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • Monture + gaine acier chromé, 3 lentilles achromatiques
    20×
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Monture bakélite, gaine aluminium, 3 lentilles plan-convexes
    17 mm