Séchoirs pour verrerie de laboratoire, STL
N° de catalogue 411-3320
Fournisseur: GERHARDT
Spécifications
- Poids:12 kg
- Désignation:Séchoirs pour verrerie de laboratoire, température maximale env. 50 °C
- l×p×h:380×380×1150 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Cette soufflerie à air chaud permet un séchage rapide de la verrerie. Support circulaire creux avec 56 tubes de séchage.
- Avec 24 tubes Ø 16 mm pour grande verrerie et 32 tubes Ø 11 mm pour petite verrerie
- Ventilateur avec chauffage de 900 W et filtre à air
- Température max. dans la verrerie: ±50 °C
- Panneau de contrôle frontal avec deux interrupteurs avec lampes témoins, l'un pour la tension, l'autre pour le chauffage. Interrupteur pour utilisation à froid ou à chaud avec minuterie