Placards suspendus
Placards suspendus
Coulissantes, vitrée sur 2 faces *, 900×350×685 mm
Catalog # 132-2723
Supplier:   EQUIP LABO
Placards suspendus
Catalog # 132-2723
Supplier:  EQUIP LABO
Placards suspendus
Placards suspendus
Coulissantes, vitrée sur 2 faces *, 900×350×685 mm
Price
1 120,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Livrés montés avec accessoires de pose, longueur 900 mm
Specifications
  • Désignation:
    Coulissantes, vitrée sur 2 faces *
  • l×p×h:
    900×350×685 mm