Congélateurs universels de type armoire, modèles GP
: Liebherr
Ces congélateurs à usage général avec refroidissement statique sont destinés au stockage de produits non critiques. Ces congélateurs armoires sont très économiques grâce à leurs systèmes de refroidissement à faible consommation d'énergie et à leurs compresseurs optimisés. Tous ces modèles sont équipés d'un système de récupération de l'eau de dégivrage. Tous les modèles bénéficient de la technologie SuperFrost facilitant la congélation et permettant d'économiser de l'énergie en abaissant rapidement la température à −32 °C.
- Contrôle électronique de la température
- Tous les tiroirs peuvent être retirés afin d'agrandir l'espace de stockage
Plage de température: −18 à −25 °C
- Catalog No:
- LIEBGP1476
- Modèle:
- GP 1476
- Code article:
- LIEBGP1476
- Type de froid:
- Non ventilé
- Affichage:
- LCD touch screen
- Dégivrage:
- Manual
- Alarme:
- Audible and visual
- Etagères/tiroirs:
- 4 plastic shelves
- Type de volet:
- 1 solid, reversible door, hinge right
- Matière:
- Acier
- Classe énergétique:
- A++
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Frequently Bought Together