ContactUsLinkComponent
Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 100 ml, DE100
Catalog # 701-0069
Supplier:  BEHR
Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 100 ml, DE100
Catalog # 701-0069
Supplier:  BEHR
Specifications
  • Type:
    DE 100
  • Désignation:
    Kit behrotest® pour l'extraction Soxhlet, 100 ml
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Kit Soxhlet pour l'extraction d'échantillons solides volumineux, 5 positions.
Le kit DE 100 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs Soxhlet 100 ml EZ 100
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ100 RFK 100
Ordering information: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise.