Kit supplémentaire behrotest® DFE 100 pour l'extraction des graisses
Catalog # 701-0070
Supplier: BEHR
Specifications
- Type:DFE 100
- Désignation:Kit behrotest® pour l'extraction de graisse
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le kit DFE-100 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs de graisse 100 ml EZ 100/HAHN
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ100 RFK 100
Ordering information: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise. Pour d'autres kits supplémentaires, contactez le bureau de ventes Avantor.