Kit supplémentaire behrotest® pour l'extraction Soxhlet 30 ml, DE30
Catalog # 705-0026
Supplier: BEHR
Specifications
- Type:DE 30
- Désignation:Kit Behrotest pour l'extraction Soxhlet, 30 ml
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le kit DE 30 comprend les équipements suivants:
5 tubes de 250 ml 65/250
5 connecteurs pour verrerie d extraction M 2965
5 extracteurs Soxhlet 30 ml EZ 30
5 condenseurs à reflux pour extracteurs EZ 30 RFK 30
Ordering information: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise.