Cuve d'électrophorèse horizontale multiple, Owl™ A2-OK
N° de catalogue 730-0161
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
Spécifications
- Modèle:Owl A2-OK
- Désignation:Système complet
- Volume du tampon:2300 ml
- Taille de gel L×l:70×80 mm
- l×p×h appareil:280×375×100 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le système de gel multiple Owl A2-OK est idéal pour les laboratoires d'enseignement ou les laboratoires qui ont besoin d'exécuter plusieurs gels en même temps.
- Jusqu'à six mini-gels peuvent être analysés
- Un professeur peut former jusqu'à 12 étudiants avec un système et un seul bloc d'alimentation électrique
- Le système peut sélectionner jusqu'à 144 échantillons en une seule fois lorsqu'il est utilisé avec des peignes en option (120 avec les peignes fournis)
- La conception de coulage EasyCast permet de couler les gels sans ruban ni bouchon
- Les supports de gel laissant passer les UV peuvent être placés directement sur le transilluminateur pour la photodocumentaion
Livraison: chaque unité comporte une chambre de tampon avec une base nivelante à 3 points, un couvercle SuperSafe avec câbles d'alimentation électrique, des supports de gel UVT EasyCast munis de joints étanches (6), des chambres de coulage externes (2), un portoir pour supports de gel et 12 peignes double face (10 puits, 1,0/1,5 mm d'épaisseur).