Testeur de pH, pH Checker®
pH Checker® 1 avec électrode HI 1270
N° de catalogue 662-4020
Fournisseur: Hanna
Aller à :
Product Details & Documents
Testeur de pH avec électrode de pH combinée.
- Étalonnage manuel deux points
- Deux piles de 1,5 V pour environ 3000 heures d'utilisation en continu
Informations de commande: fourni avec 2 piles 1,5 V et avec une électrode pH combinée remplaçable de type vis (HI 1270).
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:pH Checker® 1 avec électrode HI 1270
- pH - Gamme:0,00...+14,00
- Cat. No.:662-4020
- Poids:0,07 kg
- L×P×H:50×25×66 mm
- pH - Résolution:0,01
- Précision - pH:±0,2
- Modèle:pH Checker®