Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Supplier:   Cole-Parmer
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Supplier:  Cole-Parmer
Certificates
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
  • Simultaneous display of pH and conductivity
  • Two independent channels to prevent interference between probes
  • Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
  • Data logger with auto save/print options
  • Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
Ordering information: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-0331
  • JENW79000-58
  • Modèle:
  • 3540
  • 3540
  • pH - Gamme:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • pH - Résolution:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
  • 0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
  • Précision - pH:
  • ±0,003
  • ±0,003
  • pH - Étalonnage:
  • Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS
  • Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS
  • mV - Gamme:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • mV - Résolution:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - Précision:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • Plage de conductivité:
  • Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm
  • Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm
  • Résolution de conductivité:
  • 0,01 µS à 1 mS
  • 0,01 µS à 1 mS
  • Précision de la conductivité:
  • ±0,5% ±2 chiffres
  • ±0,5% ±2 chiffres
  • Constante de cellule de conductivité:
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • 0,010 - 19,999 cm⁻¹
  • Étalonnage de conductivité:
  • Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle)
  • Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle)
  • Gamme de température:
  • –10...+105 °C
  • –10...+105 °C
  • Détermination dela température:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Exactitude de la températue:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Compensation de température:
  • ATC et manuel, 0...+100 °C
  • ATC et manuel, 0...+100 °C
  • Affichage:
  • Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
  • Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
  • Conformités:
  • BPL
  • BPL
  • Acquisition des données - Capacité:
  • Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
  • Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
  • Connexions:
  • BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
  • BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
  • Sorties:
  • Interface analogique, RS232 et IrDA
  • Interface analogique, RS232 et IrDA
  • L×P×H:
  • 210×250×55 mm
  • 210×250×55 mm
  • Poids:
  • 0,850 kg
  • 0,850 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UK prise
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    662-0331
    Modèle
    3540
    pH - Gamme
    –2,000...+20,000
    pH - Résolution
    0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
    Précision - pH
    ±0,003
    pH - Étalonnage
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS
    mV - Gamme
    ±1999,9
    mV - Résolution
    0,1
    mV - Précision
    ±0,2
    Plage de conductivité
    Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm
    Résolution de conductivité
    0,01 µS à 1 mS
    Précision de la conductivité
    ±0,5% ±2 chiffres
    Constante de cellule de conductivité
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Étalonnage de conductivité
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle)
    Gamme de température
    –10...+105 °C
    Détermination dela température
    0,1 °C
    Exactitude de la températue
    ±0,5 °C
    Compensation de température
    ATC et manuel, 0...+100 °C
    Affichage
    Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
    Conformités
    BPL
    Acquisition des données - Capacité
    Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
    Connexions
    BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
    Sorties
    Interface analogique, RS232 et IrDA
    L×P×H
    210×250×55 mm
    Poids
    0,850 kg
  • Appareil de mesure pH/conductivité de paillasse 3540, UE prise
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 550,00 €
    1 550,00 €
    1 * 1 ST
       1 550,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    JENW79000-58
    Modèle
    3540
    pH - Gamme
    –2,000...+20,000
    pH - Résolution
    0,001 / 0,01 / 0,1 sélectionnables
    Précision - pH
    ±0,003
    pH - Étalonnage
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des tampons : Jenway, NIST, DIN et JIS
    mV - Gamme
    ±1999,9
    mV - Résolution
    0,1
    mV - Précision
    ±0,2
    Plage de conductivité
    Sélection automatique de 0,01 µS à 1999 mS/cm
    Résolution de conductivité
    0,01 µS à 1 mS
    Précision de la conductivité
    ±0,5% ±2 chiffres
    Constante de cellule de conductivité
    0,010 - 19,999 cm⁻¹
    Étalonnage de conductivité
    Automatique, 1, 2 ou 3 points
    Reconnaissance automatique des étalons : 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (avec modification manuelle)
    Gamme de température
    –10...+105 °C
    Détermination dela température
    0,1 °C
    Exactitude de la températue
    ±0,5 °C
    Compensation de température
    ATC et manuel, 0...+100 °C
    Affichage
    Ecran LCD rétroéclairé 1/8 VGA
    Conformités
    BPL
    Acquisition des données - Capacité
    Jusqu'à 500 mesures (250 pour chaque mode)
    Connexions
    BNC (pH) et DIN 7 broches (conductivité)
    Sorties
    Interface analogique, RS232 et IrDA
    L×P×H
    210×250×55 mm
    Poids
    0,850 kg