Sonde d'oxygène dissous, StirrOx® G
Sonde d'oxygène dissous, StirrOx® G
Sonde pour oxygène dissous StirrOx® G, StirrOx® G, agitation automatique, comprenant un bécher d'étalonnage air OxiCal®-ST
N° de catalogue 664-0510
Fournisseur:   WTW
Sonde d'oxygène dissous, StirrOx® G
N° de catalogue 664-0510
Fournisseur:  WTW
Sonde d'oxygène dissous, StirrOx® G
Sonde d'oxygène dissous, StirrOx® G
Sonde pour oxygène dissous StirrOx® G, StirrOx® G, agitation automatique, comprenant un bécher d'étalonnage air OxiCal®-ST
Prix
1 590,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sonde pour oxygène à agitation automatique pour mesure et agitation simultanées.
  • Utilisation d'une seule main pour des mesures en série rapides
  • Flux d'aspiration constant pour une grande reproductibilité
  • Très faible auto-consommation d'oxygène
  • Compensation de la température
  • Surveillance des fuites au niveau de la membrane
Ordering information: récipient d'étalonnage OxiCal®-ST compris.
Documents
Spécifications
  • Type:
    StirrOx® G, agitation automatique, comprenant un bécher d'étalonnage air OxiCal®-ST
  • Désignation:
    Sonde pour oxygène dissous StirrOx® G
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-0402
    Electrolyte for galvanic dissolved oxygen sensors
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL - 98,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-0407
    Tripod foot, Sta-ST, for OxiCal®-ST calibration and storage vessel for StirrOx® G oxygen sensor
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 98,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-0409
    WP3-ST, têtes de membrane de rechange pour StirrOx® G
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 223,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 715-3251
    Fixation du couvercle pour flacon Karlsruhe KF 12
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 158,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WTWA205349
    Bécher d'étalonnage et récipient de stockage pour un étalonnage de précision dans l'air saturé de vapeur d'eau, pour StirrOx® G
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 274,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 715-3254
    Flacons de Karlsruhe avec bouchons rodés de 60 mm pour les mesures de DBO
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 65,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-0403
    Kit de maintenance StirrOx-G (avec papier abrasif, 3 membranes de rechange et électrolyte)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 302,00 €