Logiciel Liqui-Soft® 2.0
Logiciel Liqui-Soft® 2.0
Logiciel
N° de catalogue 612-9837
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Logiciel Liqui-Soft® 2.0
N° de catalogue 612-9837
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Logiciel Liqui-Soft® 2.0
Logiciel
Prix
482,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Logiciel pour la titration, la distribution, la documentation et l'étalonnage automatique.
  • Permet de piloter simultanément jusqu'à 4 distributeurs de type akku-drive®ou solarus® ou autres via PC
  • Interface très conviviale, documentation de protocole aisée
  • Etalonnage de tout appareil de mesure volumétrique avec mémorisation des données exigées pour les normes DIN et ISO
  • Enregistrement et mémorisation simultanés de toutes les valeurs mesurées
  • Compatible Windows 95, 98, ME, NT, 2000 et XP
Spécifications
  • Désignation:
    Logiciel
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-2274
    Câble de connexion RS232
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 113,00 €