Kit supplémentaire behrotest® DLFC pour le dosage des cyanures facilement libérables
N° de catalogue 705-0025
Fournisseur: BEHR
Spécifications
- Désignation:Kit Behrotest pour le dosage des cyanures facilement libérables,
- Cdt:1
- Type:DLFC
Spécifications
À propos de cet article
Pour la détermination des cyanures facilement libérables, l'unité de base DET (DBAS, 705-0023) et le kit complémen-taire pour les cyanures totaux (DGC, 705-0024) doivent également être utilisés avec le kit DLFC.
1 pH electrode for the cyanide determination including cable with BNC plug.
5 Round-bottom reaction vessels, 500 ml.