Kit supplémentaire behrotest® DGC pour le dosage des cyanures totaux
705-0024
: BEHR
- Désignation:Kit Behrotest pour le dosage des cyanures totaux
- Cdt:1
- Type:DGC
Le kit DGC comprend les équipements suivants:
: L'unité de base DET (DBAS, 705-0023) est également requise