Logiciel Labwise®
Les thermostats GR150, GP200 et les nouveaux TX150 et TXF200 associés au logiciel Labwise® facilitent l'installation, le contrôle et l'enregistrement des données. Le logiciel Labwise® propose un affichage graphique des performances du contrôleur lors de l'exécution d'un programme, fournit un agrandissement et une mise à l'échelle en temps réel de l'affichage graphique et permet d'enregistrer les données de manière à pouvoir les rappeler et les analyser ultérieurement. Labwise® contrôle la vitesse de la pompe des dispositifs GP200/TXF200 et est exécuté sur un ordinateur (PC). L'utilisateur peut choisir le paramètre linguistique : anglais, français, allemand, espagnol ou italien.
Les fonctions de paramétrage sont:
Réglage de température, des alarmes max. et min.; les alarmes peuvent être configurées pour commuter un relais
Réglage du minuteur de réaction et temporisation du démarrage et de l'arrêt
Réglage des relais de sortie pour l'utilisation d'équipements auxiliaires.
Les fonctions de programmation incluent:
Les valeurs du programme peuvent être paramétrées graphiquement ou numériquement avec 30 segments par programme
Définissez la durée de chauffage ou de refroidissement et définissez le nombre de boucles, de 1 à 254, ou une boucle infinie entre les points sélectionnés.
- Désignation:Logiciel de contrôle et d'analyse Labwise® incl. câble USB & RS232
- Seq:15
- Pour:GR150, GP200, TX150, TXF200