Accessoires pour thermostats à immersion, série Optima
461-1001
- Désignation:Pince. Alternative au pont de rechange pour la fixation verticale des bains latéraux. Bains à parois d'épaisseur maximale de 35 mm (rectangulaires) ou 30 mm (circulaires, jusqu'à Ø 30 mm) et une capacité allant jusqu'à 50 litres. Pour T100, TC120, TX150 et TXF200 thermostats à immersion.
- Cdt:1