Baromètre numérique, 511
Baromètre numérique, 511
300 - 1200 hPa, ±3,0 hPa %, 0,1 hPa, 119×46×25 mm, 90 g
N° de catalogue 620-3303
Fournisseur:   TESTO
Baromètre numérique, 511
N° de catalogue 620-3303
Fournisseur:  TESTO
Baromètre numérique, 511
Baromètre numérique, 511
300 - 1200 hPa, ±3,0 hPa %, 0,1 hPa, 119×46×25 mm, 90 g
Prix
190,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pocket absolute pressure meter. Very handy, small and easy to use, this barometer permits measurements of barometric air pressure by entering on-site height above sea level and barometric elevation measurement between two points. Backlit display completes the instrument.
  • Fonction de mise hors tension automatique
  • Huit unités de pression permutables: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
  • Mesure de l'altitude barométrique
Livraison: Fourni avec capuchon de protection, dragonne, clip ceinture et deux piles AAA pour environ 500 heures d'autonomie avec affichage éteint.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    300 - 1200 hPa
  • Résolution:
    0,1 hPa
  • Poids:
    90 g
  • l×p×h:
    119×46×25 mm
  • Précision:
    ±3,0 hPa %