Électrodes de pH, ROSS™, Orion
Électrodes de pH, ROSS™, Orion
2001SC (avec électrolyte de référence), 0 - 14, 0...+100 °C, KCl 3 mol/L, 12×125 mm, A vis, Eau ultrapure, eau potable et solutions aqueuses
N° de catalogue 662-1556
Fournisseur:   Thermo Orion
Électrodes de pH, ROSS™, Orion
N° de catalogue 662-1556
Fournisseur:  Thermo Orion
Électrodes de pH, ROSS™, Orion
2001SC (avec électrolyte de référence), 0 - 14, 0...+100 °C, KCl 3 mol/L, 12×125 mm, A vis, Eau ultrapure, eau potable et solutions aqueuses
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ROSS™ series of electrodes provide readings stable to 0,01 pH in less than 30 seconds, even in the extreme case of samples varying from one another by 50 °C or more. Results are three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes. And, because drift is less than 0,002 pH per day, restandardisation is minimised.
  • SC: Electrodes with Screw Cap connection, without cable
BN: Electrodes with BNC-connection cable (Length: 1 m)
SC: Electrodes with Screw Cap connection, without cable
WP: Secure and waterproof connection
pH range: 0 - 14
Temperature range: 0...+100 °C
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Spécifications
  • Connexion:
    A vis
  • Ø×L:
    12×125 mm
  • Pour:
    Eau ultrapure, eau potable et solutions aqueuses
  • Type:
    2001SC (avec électrolyte de référence)
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/L
  • Température:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14