Essuie-tout en rouleau, Tork Premium
N° de catalogue 115-0330
Fournisseur: Essity
Spécifications
- Emballage:24 rouleaux de 15 m
- Désignation:2 plis, 64 feuilles, blanc
- L×l:15 m×230 mm
- Cdt:24 Roll
Spécifications
À propos de cet article
Cet essuie-tout de grande qualité est spécialement conçu pour essuyer et nettoyer. Il constitue une alternative polyvalente pour les environnements alimentaire.
- Excellente absorption
- Peut être éliminé avec les ordures ménagères
Certifications: ISO 9001: 2000, ISO 14001 et EMAS