Papier d'essuyage en rouleau, Multizell®
Catalogus # 115-2736
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Specificaties
- Emballage:10 rouleaux de 100
- L×l:380×240 mm
- Cdt:10 Roll
Specificaties
Over dit artikel
Fabriqué à 100% de matériaux recyclés, 3 épaisseurs, ce papier est doté d’une très grande capacité d’absorption.
- Non pelucheux
- Ne décolore pas
- Couleur: Naturel