Rouleaux de lingettes, Multisoft® Air
115-2728
- Emballage:1 rouleau de 500 feuilles
- L×l:400×250 mm
- Cdt:1 Roll
Lingettes de nettoyage et de polissage haute qualité des surfaces sensibles telles que le métal, les plastiques, le bois ou les surfaces finies. Multi-rouleau de molleton coton doux de 500 feuilles.
- Extrêmement souples, très absorbantes et résistantes aux solvants
- Solidité, faible peluchage avec bossage spécial
Couleur : blanc
Colour: White