ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, Polywipe-C
Lingettes pour salles blanches, Polywipe-C
Fournisseur:  CONTEC
Certificats
undefined
Lingettes pour salles blanches, Polywipe-C
Fournisseur:  CONTEC
Spécifications
  • Catalog No:
  • CONTPC-1212
  • Grammage de base:
  • 116 g/m²
  • Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
  • 292 ml/m²
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
  • 2,6 ml/g
  • Absorption - Taux:
  • 1 s
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
  • 0,006 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
  • 0,011 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 5,4×10³/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
  • 3,7 × 10⁶/m²
  • Ions - Chlorure:
  • 0,105 ppm
  • Ions - Sodium:
  • 0,386 ppm