ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 300
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 300
  115-0261
 :  BERKSHIRE
undefined
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 300
  115-0261
 :  BERKSHIRE
  • Emballage:
    10 par sachet, 25 sachets par boîte
  • Désignation:
    Gamma Wipe® 300
  • L×l:
    300×300 mm
  • Modèle:
    Gamma Wipe® 300
  • Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:
    0,55 × 10³/cm²
  • Fibres (>100 µm):
    0,0075/cm²
  • Grammage de base:
    189 g/m²
  • Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
    522 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    1 s
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
    2,8 ml/g
  • Epaisseur:
    552 µm
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,0047 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,025 g/m²
  • Ions - Potassium:
    0,041 ppm
  • Ions - Sodium:
    0,0049 ppm
  • Ions - Chlorure:
    0,023 ppm
  • Cdt:
    250
Fabriqués en fils continus 100% polyester tricoté. Tricotés en forme tubulaire et soudés aux deux bords ouverts pour une propreté optimale. Lavés en salle blanche ISO classe 4 (classe 10).
  • Deux plis pour une grande absorption et excellente solidité
  • Résistants à l'abrasion et aux solvants
  • Excellente résistance lorsqu'ils sont humides, résistance aux désinfectants tels que les agents de blanchiment et les phénols
  • Certificat de stérilité inclus dans chaque boîte
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Stérilisés par irradiation aux rayons gamma au niveau d'assurance de stérilité 10-6.
Directives ANSI/ISO/AAMI et EN1174 et EN 552
Couleur: blanc
 : conditionnées dans des sachets refermables
 : Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.