Cleanroom Wipes, TechniCloth® II
Fournisseur:   Texwipe
Cleanroom Wipes, TechniCloth® II
Fournisseur:  Texwipe
Certificats
Cleanroom Wipes, TechniCloth® II
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
TechniCloth® II dry cleanroom wipers are made from proprietary coated 45% polyester / 55% cellulose nonwoven material with a cut edge, and are cleanroom manufactured. The Manufacturing process of the cleanroom wiper incorporates an Ultra-Low Particulate treatment that significantly reduces particles and extractables creating a nonwoven wiper suitable for more critical operations.
  • Structure allows for a durable wiper ideal for spill control, cleaning, and solution application
    Good chemical resistance for compatibility with a variety of solutions
    Meets USP <797> and USP <800> requirements
    Individually lot coded for ease of traceability and quality control
Cleanroom environment: ISO Class 5 - 8, Class 100 - 100000, EU Grade B - D.
Shelf life: Non-Sterile (Dry) - five years from date of manufacture.
Applications:
Applying and removing lubricants, adhesives, residues and other solutions including disinfectants
Cleaning gloves, notebooks, phones or any other item entering the cleanroom
Cleaning with solvents such as isopropyl alcohol (IPA), ethanol, acetone, and degreasers
Lining trays for holding, protecting, drying and storing of parts, equipment and devices
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 115-0464
  • TEXWTX1112
  • TEXWTX1109
  • 115-0463
  • Modèle:
  • TX1118
  • TX1112
  • TX1109
  • TX1112
  • Matière:
  • Polyester/Cellulose
  • Polyester/Cellulose
  • Polyester/Cellulose
  • Polyester/Cellulose
  • Grammage de base:
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • 67 g/m²
  • Capacité d'absorption:
  • 260 ml/m²
  • 260 ml/m²
  • 260 ml/m²
  • 260 ml/m²
  • Absorption - Taux:
  • 1,2 s
  • 1,2 s
  • 1,2 s
  • 1,2 s
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 40000/m²
  • 40000/m²
  • 40000/m²
  • 40000/m²
  • Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:
  • 15×10⁶/m²
  • 15×10⁶/m²
  • 15×10⁶/m²
  • 15×10⁶/m²
  • Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:
  • 208000/m²
  • 208000/m²
  • 208000/m²
  • 208000/m²
  • Ions - Chlorure:
  • 24 ppm
  • 24 ppm
  • 24 ppm
  • 24 ppm
  • Ions - Potassium:
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • 5 ppm
  • Ions - Sodium:
  • 40 ppm
  • 40 ppm
  • 40 ppm
  • 40 ppm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type
    Pour
    L×l
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • 450×450 mm
    75 lingettes/sac, 10 sacs/étui
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 466,98 €
    466,98 €
    1 * 10 ST
       466,98 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    115-0464
    Modèle
    TX1118
    Matière
    Polyester/Cellulose
    Grammage de base
    67 g/m²
    Capacité d'absorption
    260 ml/m²
    Absorption - Taux
    1,2 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,02 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,02 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    40000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    15×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    208000/m²
    Ions - Chlorure
    24 ppm
    Ions - Potassium
    5 ppm
    Ions - Sodium
    40 ppm
    Irregular Voltage
    New Product
  • 310×310 mm
    150 lingettes/sachet, 10 sachets/paquet
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 459,83 €
    459,83 €
    1 * 10 ST
       459,83 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX1112
    Modèle
    TX1112
    Matière
    Polyester/Cellulose
    Grammage de base
    67 g/m²
    Capacité d'absorption
    260 ml/m²
    Absorption - Taux
    1,2 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,02 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,02 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    40000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    15×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    208000/m²
    Ions - Chlorure
    24 ppm
    Ions - Potassium
    5 ppm
    Ions - Sodium
    40 ppm
    Irregular Voltage
    New Product
  • 230×230 mm
    300 lingettes/sac, 10 sacs/étui
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 459,83 €
    459,83 €
    1 * 10 ST
       459,83 €
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX1109
    Modèle
    TX1109
    Matière
    Polyester/Cellulose
    Grammage de base
    67 g/m²
    Capacité d'absorption
    260 ml/m²
    Absorption - Taux
    1,2 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,02 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,02 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    40000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    15×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    208000/m²
    Ions - Chlorure
    24 ppm
    Ions - Potassium
    5 ppm
    Ions - Sodium
    40 ppm
    Irregular Voltage
    New Product
  • 310×310 mm
    150 lingettes/sachet
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 150 ST
    1 * 150 ST - 45,98 €
    45,98 €
    1 * 150 ST
       45,98 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    115-0463
    Modèle
    TX1112
    Matière
    Polyester/Cellulose
    Grammage de base
    67 g/m²
    Capacité d'absorption
    260 ml/m²
    Absorption - Taux
    1,2 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,02 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,02 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    40000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    15×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    208000/m²
    Ions - Chlorure
    24 ppm
    Ions - Potassium
    5 ppm
    Ions - Sodium
    40 ppm