Lingettes stériles, Klerwipe™
Fournisseur: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificats
À propos de cet article
Ces lingettes à faible teneur en particules sont fabriquées à partir d'un mélange polyester/cellulose hydrolié sans liant (68 g/m²).
- Gamme de tailles pour répondre à toutes les exigences
- Emballage double pour un transfert facile
- Stérilisé par irradiation gamma
- Pochettes refermables à ouverture facile, même avec des gants
Frequently Bought Together