TechniCloth® Cleanroom Wipes
TechniCloth® Cleanroom Wipes
Supplier:   Texwipe
TechniCloth® Cleanroom Wipes
Supplier:  Texwipe
Certificates
TechniCloth® Cleanroom Wipes
6 Options Available Below
Product Details & Documents
TechniCloth® wipes are made from a hydroentangled, non woven blend of 55% cellulose and 45% polyester. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fibre with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
  • Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance
  • Ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations
  • Excellent for picking up aqueous spills
Le faible taux de génération des particules est dû au traitement exclusif ULP (ultra particules). Idéales pour un usage générale en environnement controlé.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 environments.
Couleur: blanc
Caution: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 115-0317
  • TEXWTX606
  • TEXWTX612
  • TEXWTX609
  • TEXWTX609_U
  • 115-2445
  • Modèle:
  • TechniCloth®
  • TechniCloth®
  • TechniCloth®
  • TechniCloth®
  • TechniCloth®
  • TechniCloth®
  • Grammage de base:
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
  • 69 g/m²
  • Capacité d'absorption:
  • 360 ml/m²
  • 360 ml/m²
  • 360 ml/m²
  • 360 ml/m²
  • 360 ml/m²
  • 360 ml/m²
  • Absorption - Taux:
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
  • 0,03 g/m²
  • 0,03 g/m²
  • 0,03 g/m²
  • 0,03 g/m²
  • 0,03 g/m²
  • 0,03 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • Fibres (>100 µm):
  • 55000/m²
  • 55000/m²
  • 55000/m²
  • 55000/m²
  • 55000/m²
  • 55000/m²
  • Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:
  • 20×10⁶/m²
  • 20×10⁶/m²
  • 20×10⁶/m²
  • 20×10⁶/m²
  • 20×10⁶/m²
  • 20×10⁶/m²
  • Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:
  • 0,997×10⁶/m²
  • 0,997×10⁶/m²
  • 0,997×10⁶/m²
  • 0,997×10⁶/m²
  • 0,997×10⁶/m²
  • 0,997×10⁶/m²
  • Ions - Chlorure:
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • 16 ppm
  • Ions - Potassium:
  • 1,0 ppm
  • 1,0 ppm
  • 1,0 ppm
  • 1,0 ppm
  • 1,0 ppm
  • 1,0 ppm
  • Ions - Sodium:
  • 34 ppm
  • 34 ppm
  • 34 ppm
  • 34 ppm
  • 34 ppm
  • 34 ppm
Specifications
Product Family Options
Non sterile
Product Information
  • Désignation
    Type
    Pour
    L×l
    Emballage
    Availability
    Price
  • TX604
    100×100 mm
    1200 lingettes/sachet
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 431,71 €
    431,71 €
    1 * 10 ST
       431,71 €
    Specifications:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0317
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm
    Irregular Voltage
    New Product
  • TX606
    150×150 mm
    600 wipes/bag, 10 bags/case
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 433,78 €
    433,78 €
    1 * 10 ST
       433,78 €
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX606
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm
    New Product
  • TX612
    310×310 mm
    150 wipes/bag
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 309,42 €
    309,42 €
    1 * 10 ST
       309,42 €
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX612
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm
    New Product
  • TX609
    230×230 mm
    300 wipes/bag
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 309,42 €
    309,42 €
    1 * 10 ST
       309,42 €
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX609
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm
    New Product
  • TX609
    230×230 mm
    300 wipes/bag
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - 309,42 €
    309,42 €
    1 * 3.000 ST
       309,42 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX609_U
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm
Sterile
Product Information
  • Désignation
    Type
    Pour
    L×l
    Emballage
    Availability
    Price
  • STX609
    230×230 mm
    100 wipes/bag, 4 packs of 25 wipers
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 345,71 €
    345,71 €
    1 * 5 ST
       345,71 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-2445
    Modèle
    TechniCloth®
    Grammage de base
    69 g/m²
    Capacité d'absorption
    360 ml/m²
    Absorption - Taux
    <0,3 s
    Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée
    0,03 g/m²
    Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol
    0,01 g/m²
    Fibres (>100 µm)
    55000/m²
    Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090
    20×10⁶/m²
    Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090
    0,997×10⁶/m²
    Ions - Chlorure
    16 ppm
    Ions - Potassium
    1,0 ppm
    Ions - Sodium
    34 ppm