ContactUsLinkComponent
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes, en polyester tricoté, stériles
  115-1724
undefined
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes, en polyester tricoté, stériles
  115-1724
  • Emballage:
    20/sachet intérieur, 5 sachets intérieurs/sachet extérieur, 3 sachets extérieurs/boîte
  • L×l:
    305×305 mm
  • Modèle:
    Spec-Wipe® 4
  • Fibres (>100 µm):
    3,3×10³/m²
  • Grammage de base:
    136 g/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    4,8 × 10⁶/m²
  • Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
    312 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    <1,5 s
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
    2,3 ml/g
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,042 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,015 g/m²
  • Ions - Sodium:
    0,39 ppm
  • Ions - Chlorure:
    0,045 ppm
  • Cdt:
    300
Lingettes 100% en polyester à double tissage et à bords nets, lavées en salles propres de classe ISO 4, afin de minimiser la contamination par des particules et substances extractibles.
  • Pour le nettoyage dans les processus critiques et les zones où la stérilité et la minimisation de l'émission de particules et de fibres sont critiques
  • Stérilisation aux rayons gamma selon 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
  • Sac refermable pour protéger les chiffons de toute contamination
Pour le nettoyage de surfaces abrasives elles sont cependant suffisamment douces pour les surfaces délicates.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 4.
Couleur: blanc
 : Selon les directives ANSI/AAMI/ISO.