Cryo-étiquettes, Nalgene®
479-3291
- Couleur:blanc
- Désignation:Cryo-étiquettes
- Dimensions:25×50 mm
- Matière:Tissu
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:200
Tissu solide pour températures cryogéniques, conviennent aux pointes à bille.
- Ne rétrécissent pas
Dimensions: 25×50 mm.
: 20 étiquettes/feuille, 10 feuilles/emballage.