Tige support pour cryotubes CryoLine™, Nunc™
Catalog # 479-0021
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Désignation:Tige support pour cryotubes
- Longueur:280 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:50
Specifications
About this item
Tiges support en aluminium pour 6 cryotubes de 1,2 ou 1,8 ml. Quatre cryotubes de 3,6 ml ou 3 cryotubes de 4,5 ml.
- Peut être complétée par des onglets de couleur pour l'identification
Longueur: 280 mm