VWR® ND18, Flacons à col vissé à espace de tête avec filetage de précision
LAPH18091314
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:22×37 mm
- Capacité:7,50 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials (CTC PAL: Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, Agilent)
- Seq:04
- Cdt:100
Flacons, fermetures, septums et kits.
- Aucun risque de flacons mal scellés comme c’est le cas avec le sertissage
- Plus pratique à fermer et à ouvrir, d’autant plus que les capuchons à sertir magnétiques sont très difficiles à sertir
- Carottage inférieur et protection de l’aiguille grâce aux septums plus minces
- Utilisation universelle pour espace de tête et SPME grâce aux septums plus minces
- Septums pré-coupés spéciaux (la couche de silicone est découpée mais le PTFE reste intact) pour une pénétration en toute sécurité de la phase sensible du SPME sans pratiquement aucun carottage
Testés et approuvés par CTC pour leur Combi PAL (Gerstel, Atas, Agilent), également recommandés par Agilent pour leurs échantillonneurs G1888A, par Shimadzu pour AOC5000 et pour les échantillonneurs automatiques PerkinElmer TurboMatrix (modèles après le 1er septembre 2006).
: Les kits incluent un flacon à col vissé à espace de tête de précision en verre transparent de 20 ml (22,5×75,5 mm), un bouchon à vis magnétique argenté avec trou central de 8 mm et un septum.