VWR® ND24, Flacons à vis EPA
Vials, 40,00 ml, 27,5×95 mm, incolore, Non
N° de catalogue 548-9025
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
- Tous les types de flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté qui peut être nécessaire pour l'analyse COT - avec supplément
- Flacons EPA commandés avec n'importe quel type de joint à vis ND24 déjà vissé
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:27,5×95 mm
- Capacité:40,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials
- Seq:07