0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Capuchons
Bouchons pour flacons de chromatographie
VWR®, Bouchons filetés en PP, ND10, avec septum
VWR®, Bouchons filetés en PP, ND10, avec septum
548-0388
:
VWR Collection
VWR®, Bouchons filetés en PP, ND10, avec septum
548-0388
:
VWR Collection
Dureté:
45° shore A
Septum:
Silicone blanc/PTFE beige
Type:
PP noir, orifice central 7 mm
Seq:
11
Épaisseur:
1,5 mm
Cdt:
1.000