Tubes à centrifuger
18 ml, 17×112 mm, Sans bouchon
Catalog # 525-0036
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
En verre, non gradué, fond rond, sans rebord, ni bouchon.
Specifications
- Type de fermeture:Sans bouchon
- Ø×L:17×112 mm
- Capacité:18 ml