Tubes à centrifuger, Nunc™
734-2186
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:60×130 mm
- Emballage:Sachets de 4
- Capacité:200 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:48
- RCF max.:7000×g
PP, conical bottom, graduated, sterile, autoclavable without cap.
- Peuvent être centrifugés jusqu'à 7000×g avec adaptateur pour 200 ml
- Graduations moulées