Chariot, pliant
280×260×100 mm
N° de catalogue 139-9874
Fournisseur: Gorr Transporttechnik GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Chariot de laboratoire multi-usage pour tous les types de charge, tels que boîtes, sachets ou conteneurs. Facile à manier, même dans des espaces confinés. Plaque de base pliante pour minimiser l'espace de stockage.
- Châssis du tube en acier solide
- Roues en caoutchouc solides de 125 mm
Spécifications
- l×p×h:280×260×100 mm