Bac de stérilisation, Nalgene®
152×456×67 mm
489-2110
En PP avec couvercle.
- Le couvercle permet de minimiser les éclaboussures de substances dangereuses
- Résistent aux désinfectants agressifs
- Peuvent également être utilisés pour stériliser les ustensiles et instruments de laboratoire
- Empilables
Permet d'immerger entièrement les pipettes dans du désinfectant.
Conformité à la norme 29 CFR section 1910.1030 de l'OSHA pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes présents dans le sang.
: Conformité à la norme 29 CFR section 1910.1030 de l'OSHA pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes présents dans le sang.
- l×p×h:152×456×67 mm
- Cat. No.:489-2110
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact