Cutter de sécurité, SECUNORM MULTISAFE
53×19×0,63 mm, 142 mm
N° de catalogue 233-0196
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
Aller à :
Product Details & Documents
Lame trapézoïdale, poignée en zinc robuste coulé sous pression.
- Boîtier tout en métal : Très robuste et résistant à l'abrasion
- Lame interchangeable (outil nécessaire)
- Avec rétractation de lame à ressort et rebord de pouce au-dessus pour contrôler la lame
- Lame trapézoïdale à bords installée
- Lame à double tranchant double la durée d'utilisation de la lame - et réduit votre consommation d'énergie
Cutter à usage intensif pour une utilisation par les gauchers comme par les droitiers. Le système de rétractation de la lame à ressort est conçu pour répondre à tout mouvement incontrôlé lorsque le rebord de pouce n'est pas en position avancée. Idéal pour la découpe du ruban, plastique, carton, textile, caoutchouc, PVC et cuir.
TÜV approved
Certifications: Certification TÜV
Spécifications
- Longueur totale:142 mm
- Lame:53×19×0,63 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreÉpaisseurDisponibilitéPrix
- 233-2232Lames de rechange, trapézoïdales, à double tranchant, n° 5232Acier0,63 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 5,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur totaleCouleurDisponibilitéPrix
- 223-0116Petit étui de ceinture pour couteaux de sécurité compacts215 mmnoirConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 17,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationMatièreÉpaisseurDisponibilitéPrix
- 233-0192Lames trapézoïdales, à bords, bord rodé à double côté, pointes de lame arrondiesAcier0,63 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 6,90 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur totaleCouleurDisponibilitéPrix
- 223-0115Petit étui de ceinture en plastique, pour couteaux de sécurité compacts (SECUNORM MULTISAFE/MULTISET/PROFI/PROFI LIGHT/PROFI25/PROFI40)104 mmbleuConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 6,90 €