ContactUsLinkComponent
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
N° de catalogue 620-0876
Fournisseur:  VWR Collection
undefined
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
N° de catalogue 620-0876
Fournisseur:  VWR Collection
Spécifications
  • Largeur:
    28 mm
  • L×P:
    28×124
  • Longueur:
    124 mm
  • Précision:
    ±1,0 °C
  • Division:
    1,0 °C
  • Remplissage:
    Red spirit
  • Cdt:
    1
  • Plage de mesure:
    −40…+27 °C
Spécifications
À propos de cet article
Ce thermomètre à double échelle (°C/°F) garantit une lecture aisée grâce à son remplissage rouge dans un capillaire en verre sur fond blanc.
  • Alcool rouge
  • Boîtier anti-corrosion
  • Crochets en acier inoxydable
  • Échelle en aluminium émaillé
L×l: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm